2-Bromo-4-metoxifenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Brom-4-hydroxyanisole
B3135-25G
B3135-5G
TCIAB3135-25GEA
178
EUR
TCIAB3135-25G
TCIAB3135-5G
2-Bromo-4-metoxifenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Bromo-4-metoxifenol
Formula:
C₇H₇BrO₂ MW: 203.04 g/mol Pto. Ebullición: 115°C |
Número MDL:
MFCD02113712 Núm. CAS: 17332-11-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 39.0 to 45.0 deg-C |