3-Bromo-2-naftol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 3-Bromonaphthalen-2-ol
B3127-1G B3127-5G
TCIAB3127-1GEA 62 EUR
TCIAB3127-1G TCIAB3127-5G
3-Bromo-2-naftol ≥96.0% (por GC)
3-Bromo-2-naftol
Formula: C₁₀H₇BrO
MW: 223,07 g/mol
Número MDL: MFCD10000951
Núm. CAS: 30478-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d1cbe0501554ec840b01347d8aa51f53795bc0f&vid=3d1cbe0501554ec840b01347d8aa51f53795bc0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C