Cloruro de 4-bromo-3-metilbenceno-1-sulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B2343-1G B2343-5G
TCIAB2343-1GEA 56 EUR
TCIAB2343-1G TCIAB2343-5G
Cloruro de 4-bromo-3-metilbenceno-1-sulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-bromo-3-metilbenceno-1-sulfonilo
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Pto. de fusión: 61 °C
Número MDL: MFCD03094696
Núm. CAS: 72256-93-0
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0e59054a7c740a6e3de2ce59806407bb76e89ce&vid=d0e59054a7c740a6e3de2ce59806407bb76e89ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 62.0 deg-C