4-Acetoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Ethanoyloxy)benzaldehyde, 4-Formylphenyl acetate
A1467-25G A1467-5G
TCIAA1467-25GEA 162 EUR
TCIAA1467-25G TCIAA1467-5G
4-Acetoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-Acetoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Pto. Ebullición: 265°C
Número MDL: MFCD00003384
Núm. CAS: 878-00-2
EINECS: 212-898-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=113278057db30ed4c37e5a1d602ed3c98ee13412&vid=113278057db30ed4c37e5a1d602ed3c98ee13412&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %