1-Etilpiridinio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cloruro de etilpiridinio, Cloruro de 1-etilpiridinio
E0544-25G E0544-5G
TCIAE0544-25GEA 288 EUR
TCIAE0544-25G TCIAE0544-5G
1-Etilpiridinio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Etilpiridinio cloruro
Formula: C₇H₁₀ClN
MW: 143,62 g/mol
Número MDL: MFCD03093293
Núm. CAS: 2294-38-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d2c0560b41494c0d2126cba5cf55c0fdcb33676&vid=3d2c0560b41494c0d2126cba5cf55c0fdcb33676&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Blue powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %