Cloruro de trietilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trietilamina clorhidrato, Trietilamonio cloruro
T0425-25G T0425-500G
TCIAT0425-25GEA 21 EUR
TCIAT0425-25G TCIAT0425-500G
Cloruro de trietilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de trietilamonio
Formula: C₆H₁₆ClN
Densidad: 0,7637 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00012500
Núm. CAS: 554-68-7
EINECS: 209-067-2
Índice Merck: 14,09666
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffe30da07f588ee28d9787be79b97beaaeae1274&vid=ffe30da07f588ee28d9787be79b97beaaeae1274&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 3.0 %