4,5-Dicloroimidazol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,5-Dicloro-1H-imidazol
D2091-25G D2091-5G
TCIAD2091-25GEA 263 EUR
TCIAD2091-25G TCIAD2091-5G
4,5-Dicloroimidazol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4,5-Dicloroimidazol
Formula: C₃H₂Cl₂N₂
MW: 136,97 g/mol
Número MDL: MFCD00005195
Núm. CAS: 15965-30-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49e67578f8ed380c334b37cbb134971f89f345ca&vid=49e67578f8ed380c334b37cbb134971f89f345ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity