3-Cloro-4-hidroxibenzaldehído ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2183-25G C2183-5G
TCIAC2183-25GEA 998 EUR
TCIAC2183-25G TCIAC2183-5G
3-Cloro-4-hidroxibenzaldehído ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Cloro-4-hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Pto. de fusión: 133…134 °C
Densidad: 1,0404 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00016981
Núm. CAS: 2420-16-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7360c19003c5d4a3e1d0f8db0039117d5ad8a486&vid=7360c19003c5d4a3e1d0f8db0039117d5ad8a486&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C