Etilo 2-cloroacetoacetato ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 2-Cloroacetoacetato de etilo

C1218-25G C1218-500G
TCIAC1218-25GEA 20 EUR
TCIAC1218-25G TCIAC1218-500G
Etilo 2-cloroacetoacetato ≥95.0% (por GC)
Etilo 2-cloroacetoacetato
Formula: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Pto. Ebullición: 77°C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,19 g/cm³ (14 °C)
Pto. de inflamación: 54°C
Número MDL: MFCD00009141
Núm. CAS: 609-15-4
EINECS: 210-180-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47f1a5f120000b5bd2434010f615e4be0c7421c1&vid=47f1a5f120000b5bd2434010f615e4be0c7421c1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR