Metilo 2-cloroacetoacetato ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Cloroacetoacetato de metilo
C1219-25G C1219-250G
TCIAC1219-25GEA 58 EUR
TCIAC1219-25G TCIAC1219-250G
Metilo 2-cloroacetoacetato ≥95.0% (por GC)
Metilo 2-cloroacetoacetato
Formula: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Pto. Ebullición: 86°C
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00008757
Núm. CAS: 4755-81-1
EINECS: 225-286-6
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eb5505b480983d11758aaef956b9002dacca631&vid=2eb5505b480983d11758aaef956b9002dacca631&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %