4'-Cloro-3'-nitroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-3-nitroacetophenone
C2321-25G C2321-5G
TCIAC2321-25GEA 242 EUR
TCIAC2321-25G TCIAC2321-5G
4'-Cloro-3'-nitroacetofenona ≥98.0% (por GC)
4'-Cloro-3'-nitroacetofenona
Formula: C₈H₆ClNO₃
MW: 199,59 g/mol
Número MDL: MFCD00007083
Núm. CAS: 5465-65-6
EINECS: 226-769-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c19102fe19dc954de4dec0741486a50a4bb1049&vid=3c19102fe19dc954de4dec0741486a50a4bb1049&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C