Cloroacetato de bencilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cloroacetato de fenilmetilo
C1265-25G C1265-250G
TCIAC1265-25GEA 85 EUR
TCIAC1265-25G TCIAC1265-250G
Cloroacetato de bencilo ≥97.0% (por GC)
Cloroacetato de bencilo
Formula: C₉H₉ClO₂
Pto. Ebullición: 132°C
Densidad: 1,2223 g/cm³ (4 °C)
Número MDL: MFCD00157062
Núm. CAS: 140-18-1
EINECS: 205-400-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b2c76a691362060f8a53c5ecb434fa496253f2c&vid=7b2c76a691362060f8a53c5ecb434fa496253f2c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %