Acetato de 4-clorobutilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1098-25G A1098-250G
TCIAA1098-25GEA 35 EUR
TCIAA1098-25G TCIAA1098-250G
Acetato de 4-clorobutilo ≥97.0% (por GC)
Acetato de 4-clorobutilo
Formula: C₆H₁₁ClO₂
Pto. Ebullición: 87°C
Densidad: 1,1024 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 64°C
Número MDL: MFCD00001013
Núm. CAS: 6962-92-1
EINECS: 230-158-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7867f23316f33509f5e78a649512306343c46710&vid=7867f23316f33509f5e78a649512306343c46710&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %