Carbonato de bis(triclorometilo) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bis(trichloromethyl) carbonate
T1467-25G T1467-250G
TCIAT1467-25GEA 51 EUR
TCIAT1467-25G TCIAT1467-250G
Carbonato de bis(triclorometilo) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Carbonato de bis(triclorometilo)
Formula: C₃Cl₆O₃
MW: 296.75 g/mol
Pto. Ebullición: 206°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00062848
Núm. CAS: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2928
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0efcb650a435e87b9578887db59c88331ab466a8&vid=0efcb650a435e87b9578887db59c88331ab466a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity