α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-o-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(Clorometil)-2-(trifluorometil)benceno
T2731-25G T2731-5G
TCIAT2731-25GEA 167 EUR
TCIAT2731-25G TCIAT2731-5G
α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-o-xileno ≥98.0% (por GC)
α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-o-xileno
Formula: C₈H₆ClF₃
MW: 194,58 g/mol
Pto. Ebullición: 103 - 110 °C (25 -rr)
Densidad: 1,3079 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 70°C
Número MDL: MFCD00009920
Núm. CAS: 21742-00-7
EINECS: 244-560-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d116c759e4eafa29aab9da282c3ee71eb426781&vid=8d116c759e4eafa29aab9da282c3ee71eb426781&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %