α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-p-xileno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(Clorometil)-4-(trifluorometil)benceno
T2488-25G T2488-5G
TCIAT2488-25GEA 122 EUR
TCIAT2488-25G TCIAT2488-5G
α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-p-xileno ≥97.0% (por GC)
α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-p-xileno
Formula: C₈H₆ClF₃
MW: 194,58 g/mol
Pto. Ebullición: 68°C
Pto. de fusión: 19°C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 74°C
Número MDL: MFCD00040772
Núm. CAS: 939-99-1
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7ec0e4861f046afb169f9ec521fb0a8757ab977&vid=a7ec0e4861f046afb169f9ec521fb0a8757ab977&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %