2-Bromo-3,5-dicloropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3734-25G
B3734-5G
TCIAB3734-25GEA
105
EUR
TCIAB3734-25G
TCIAB3734-5G
2-Bromo-3,5-dicloropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3,5-dicloropiridina
Formula:
C₅H₂BrCl₂N |
Número MDL:
MFCD00233990 Núm. CAS: 14482-51-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 41.0 to 45.0 deg-C |