4-Cloro-3-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-hydroxybenzotrifluoride
C1516-1G C1516-5G
TCIAC1516-1GEA 26 EUR
TCIAC1516-1G TCIAC1516-5G
4-Cloro-3-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-3-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,56 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Número MDL: MFCD00042525
Núm. CAS: 6294-93-5
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bab85afd0ab0600854093d7827f1f22524c05010&vid=bab85afd0ab0600854093d7827f1f22524c05010&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency