Cloruro de 2-cloro-4-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C1790-1G
C1790-5G
TCIAC1790-1GEA
53
EUR
TCIAC1790-1G
TCIAC1790-5G
Cloruro de 2-cloro-4-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 2-cloro-4-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula:
C₇H₃Cl₂F₃O₂S Pto. Ebullición: 70 - 71 °C (0,5 -rr) |
Número MDL:
MFCD00052912 Núm. CAS: 175205-54-6 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |