2-Cloro-4-metil-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-3-nitro-4-picolina
C2012-1G C2012-5G
TCIAC2012-1GEA 19 EUR
TCIAC2012-1G TCIAC2012-5G
2-Cloro-4-metil-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4-metil-3-nitropiridina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Número MDL: MFCD00012347
Núm. CAS: 23056-39-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e049d0faad8d284e1f448539f639a558de22ec1a&vid=e049d0faad8d284e1f448539f639a558de22ec1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C