2-Cloro-4-metil-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-5-nitro-4-picolina
C2021-1G C2021-5G
TCIAC2021-1GEA 32 EUR
TCIAC2021-1G TCIAC2021-5G
2-Cloro-4-metil-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4-metil-5-nitropiridina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Pto. Ebullición: 91°C
Número MDL: MFCD00010688
Núm. CAS: 23056-33-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03004ff78756a1e6213925df0536eedb9c14df4f&vid=03004ff78756a1e6213925df0536eedb9c14df4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C