2-Cloro-6-metil-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2434-1G C2434-5G
TCIAC2434-1GEA 27 EUR
TCIAC2434-1G TCIAC2434-5G
2-Cloro-6-metil-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-6-metil-5-nitropiridina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Número MDL: MFCD00234160
Núm. CAS: 22280-60-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7555409ce04146635aa4dfdbec5f605e20f9efe&vid=b7555409ce04146635aa4dfdbec5f605e20f9efe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C