Cloruro de 4-cloro-3-nitrobencenosulfonilo ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-3-nitrobenzenesulphonyl Chloride, 4-Chloro-3-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
C1887-25G C1887-5G
TCIAC1887-25GEA 253 EUR
TCIAC1887-25G TCIAC1887-5G
Cloruro de 4-cloro-3-nitrobencenosulfonilo ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-cloro-3-nitrobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₂NO₄S
Pto. de fusión: 61,1 °C
Número MDL: MFCD00007440
Núm. CAS: 97-08-5
EINECS: 202-558-2
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e269d3f77425653e78604a83a700a44e65efdf4&vid=3e269d3f77425653e78604a83a700a44e65efdf4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C