2,4-Dicloro-1-naftol ≥97.0% (by GC, titration analysis), photographic grade
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3-Dichloro-4-hydroxynaphthalene
D0383-25G D0383-5G
TCIAD0383-25GEA 142 EUR
TCIAD0383-25G TCIAD0383-5G
2,4-Dicloro-1-naftol ≥97.0% (by GC, titration analysis), photographic grade
2,4-Dicloro-1-naftol
Formula: C₁₀H₆Cl₂O
MW: 213,06 g/mol
Pto. Ebullición: 340 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 104…106 °C
Número MDL: MFCD00003931
Núm. CAS: 2050-76-2
EINECS: 218-103-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b07d6b33fc40910588601c18e934ec26f295f42&vid=db2d616af8f8c23c8ca887bced9ac32f2db9bac7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C