Cloruro de 2-cloroetanosulfonilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cloruro de (2-cloroetil)sulfonilo
C1142-25G C1142-500G C1142-100G
TCIAC1142-25GEA 26 EUR
TCIAC1142-25G TCIAC1142-500G TCIAC1142-100G
Cloruro de 2-cloroetanosulfonilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2-cloroetanosulfonilo
Formula: C₂H₄Cl₂O₂S
Pto. Ebullición: 203°C
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 1,555 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 152°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007461
Núm. CAS: 1622-32-8
EINECS: 216-594-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de18779a9e6034cb1e4aee0a6443115bd92ab902&vid=de18779a9e6034cb1e4aee0a6443115bd92ab902&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %