1-Cianoadamantano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0783-5G C0783-1G
TCIAC0783-5GEA 116 EUR
TCIAC0783-5G TCIAC0783-1G
1-Cianoadamantano ≥98.0% (por GC)
1-Cianoadamantano
Formula: C₁₁H₁₅N
Pto. Ebullición: 275 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 185…187 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00074731
Núm. CAS: 23074-42-2
EINECS: 245-413-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5979ef5c6d292bb5a4d4f49340ed6a7498398314&vid=5979ef5c6d292bb5a4d4f49340ed6a7498398314&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity