4,5-Dicianoimidazol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
D2026-25G D2026-250G
TCIAD2026-25GEA 76 EUR
TCIAD2026-25G TCIAD2026-250G
4,5-Dicianoimidazol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4,5-Dicianoimidazol
Formula: C₅H₂N₄
Pto. de fusión: 176 °C
Densidad: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005194
Núm. CAS: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=037cfb3feca754e4a108e6f16fd5fe63daeef39a&vid=037cfb3feca754e4a108e6f16fd5fe63daeef39a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency