4'-Octilacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(4-Octylphenyl)ethanone, p-Octylacetophenone
O0207-25G O0207-5G
TCIAO0207-25GEA 256 EUR
TCIAO0207-25G TCIAO0207-5G
4'-Octilacetofenona ≥97.0% (por GC)
4'-Octilacetofenona
Formula: C₁₆H₂₄O
MW: 232,37 g/mol
Número MDL: MFCD00043682
Núm. CAS: 10541-56-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c176efa353d2996364fc490cc9d4c457f6aa2f7&vid=6c176efa353d2996364fc490cc9d4c457f6aa2f7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %