4'-Propilacetofenona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(4-Propylphenyl)ethanone, p-Propylacetophenone
P1036-25G P1036-500G
TCIAP1036-25GEA 50 EUR
TCIAP1036-25G TCIAP1036-500G
4'-Propilacetofenona ≥95.0% (por GC)
4'-Propilacetofenona
Formula: C₁₁H₁₄O
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD00041359
Núm. CAS: 2932-65-2
EINECS: 220-903-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5fb2789eaa8842d948b5afadcf27805825f9a88&vid=f5fb2789eaa8842d948b5afadcf27805825f9a88&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %