Flavona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Phenylchromen-4-one
F0015-1G F0015-5G
TCIAF0015-1GEA 16 EUR
TCIAF0015-1G TCIAF0015-5G
Flavona ≥98.0% (por GC)
Flavona
Formula: C₁₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 185°C
Pto. de fusión: 96 °C
Número MDL: MFCD00006825
Núm. CAS: 525-82-6
EINECS: 208-383-8
Índice Merck: 14,04092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f0c3c725008417ce95fb91c99a72597d6dc259b&vid=5f0c3c725008417ce95fb91c99a72597d6dc259b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency