L-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0703-25ML C0703-500ML C0703-100ML
TCIAC0703-25MLEA 19 EUR
TCIAC0703-25ML TCIAC0703-500ML TCIAC0703-100ML
L-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona ≥99.0% (por GC)
L-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona
Formula: C₁₀H₁₄O
Pto. Ebullición: 227 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 25,2 °C
Densidad: 0,9652 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 88°C
Número MDL: MFCD00001578
Núm. CAS: 6485-40-1
EINECS: 229-352-5
Índice Merck: 14,01874
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=556b0c1e994cdf39b50b3a778e160b1dfb02c08a&vid=556b0c1e994cdf39b50b3a778e160b1dfb02c08a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -59.0 to -63.0 deg (neat)