2-Fenilbenzo[h]cromen-4-ona ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Phenyl-4H-benzo[h]chromen-4-one, 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one, 7,8-Benzoflavone
B0056-1G
B0056-5G
TCIAB0056-1GEA
16
EUR
TCIAB0056-1G
TCIAB0056-5G
2-Fenilbenzo[h]cromen-4-ona ≥98.0% (by HPLC)
2-Fenilbenzo[h]cromen-4-ona
Formula:
C₁₉H₁₂O₂ MW: 272,3 g/mol Pto. Ebullición: 431 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 156…157 °C |
Número MDL:
MFCD00004985 Núm. CAS: 604-59-1 EINECS: 210-071-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 154.0 to 158.0 deg-C |
Solubility in hot EtOH | almost transparency |