3-Fenil-1H-nafto[2,1-b]pirano-1-ona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0518-5G N0518-1G
TCIAN0518-5GEA 58 EUR
TCIAN0518-5G TCIAN0518-1G
3-Fenil-1H-nafto[2,1-b]pirano-1-ona ≥99.0% (por GC)
3-Fenil-1H-nafto[2,1-b]pirano-1-ona
Formula: C₁₉H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 461 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 163…164 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004986
Núm. CAS: 6051-87-2
EINECS: 227-958-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e817675754c8fcc4ba9ec2f631dfccc795049450&vid=e817675754c8fcc4ba9ec2f631dfccc795049450&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C