Norcamfor ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Oxonorbornane, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Norbornanone
N0511-25G N0511-5G
TCIAN0511-25GEA 294 EUR
TCIAN0511-25G TCIAN0511-5G
Norcamfor ≥98.0% (por GC)
Norcamfor
Formula: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Pto. Ebullición: 55°C
Pto. de fusión: –88 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00074823
Núm. CAS: 497-38-1
EINECS: 207-846-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b52e990ef37a1b1d25b3b948054ec5089738e954&vid=b52e990ef37a1b1d25b3b948054ec5089738e954&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 97.0 deg-C