Ácido 4-acetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0885-25G A0885-500G
TCIAA0885-25GEA 28 EUR
TCIAA0885-25G TCIAA0885-500G
Ácido 4-acetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-acetoxibenzoico
Formula: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Número MDL: MFCD00002540
Núm. CAS: 2345-34-8
EINECS: 219-066-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdbde010130fbb872234841351dfd4c613562281&vid=bdbde010130fbb872234841351dfd4c613562281&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 196.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency