4-(Dimetilamino)benzofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2561-25G
D2561-5G
TCIAD2561-25GEA
110
EUR
TCIAD2561-25G
TCIAD2561-5G
4-(Dimetilamino)benzofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Dimetilamino)benzofenona
Formula:
C₁₅H₁₅NO Pto. Ebullición: 250°C Pto. de fusión: 97…98 °C |
Número MDL:
MFCD00008311 Núm. CAS: 530-44-9 EINECS: 208-478-4 Índice Merck: 14,03233 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 89.0 to 93.0 deg-C |