3,3'-Diaminobenzofenona ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1682-1G D1682-5G
TCIAD1682-1GEA 55 EUR
TCIAD1682-1G TCIAD1682-5G
3,3'-Diaminobenzofenona ≥95.0% (by GC, titration analysis)
3,3'-Diaminobenzofenona
Formula: C₁₃H₁₂N₂O
Número MDL: MFCD00014774
Núm. CAS: 611-79-0
EINECS: 210-281-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a88414df7b62efc3335892d9c2b30dd8f832d0d&vid=9a88414df7b62efc3335892d9c2b30dd8f832d0d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %