4,4'-Diaminobenzofenona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Bis(4-aminophenyl)methanone, 4,4′-Diaminobenzophenone
D1561-1G
D1561-5G
TCIAD1561-1GEA
44
EUR
TCIAD1561-1G
TCIAD1561-5G
4,4'-Diaminobenzofenona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4'-Diaminobenzofenona
Formula:
C₁₃H₁₂N₂O |
Número MDL:
MFCD00038138 Núm. CAS: 611-98-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 245.0 to 249.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |