7-Metoxiflavona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 7-Metoxi-2-fenil-4H-benzo[b]piran-4-ona, 7-Metoxi-2-fenil-4-benzopirona
M1423-1G M1423-5G
TCIAM1423-1GEA 29 EUR
TCIAM1423-1G TCIAM1423-5G
7-Metoxiflavona ≥98.0% (por GC)
7-Metoxiflavona
Formula: C₁₆H₁₂O₃
MW: 252,27 g/mol
Número MDL: MFCD00017462
Núm. CAS: 22395-22-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=943016b2959745b73a2706863d9005b787784a80&vid=943016b2959745b73a2706863d9005b787784a80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C