6-Metoxiflavona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
6-Metoxi-2-fenil-4H-benzo[b]piran-4-ona, 6-Metoxi-2-fenil-4-benzopirona
M1346-1G
M1346-5G
TCIAM1346-1GEA
45
EUR
TCIAM1346-1G
TCIAM1346-5G
6-Metoxiflavona ≥99.0% (por GC)
6-Metoxiflavona
Formula:
C₁₆H₁₂O₃ MW: 252,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD00017322 Núm. CAS: 26964-24-9 EINECS: 248-144-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 162.0 to 166.0 deg-C |
Solubility in hot DMF | almost transparency |