3',5'-Dimetoxi-4'-hidroxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(3,5-Dimetoxi-4-hidroxifenil)etan-1-ona
D2666-25G D2666-5G
TCIAD2666-25GEA 244 EUR
TCIAD2666-25G TCIAD2666-5G
3',5'-Dimetoxi-4'-hidroxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
3',5'-Dimetoxi-4'-hidroxiacetofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 335 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 119…120 °C
Número MDL: MFCD00008748
Núm. CAS: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e4334498dd06afab9c0e8c4ab1408fca83323de&vid=8e4334498dd06afab9c0e8c4ab1408fca83323de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency