2'-Hidroxi-5'-metilacetofenona ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone

H0790-25G H0790-5G
TCIAH0790-25GEA 95 EUR
TCIAH0790-25G TCIAH0790-5G
2'-Hidroxi-5'-metilacetofenona ≥98.0% (por GC)
2'-Hidroxi-5'-metilacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 83 - 87 °C (0,5 -rr)
Pto. de fusión: 53 °C
Densidad: 1,0797 g/cm³ (53 °C)
Número MDL: MFCD00002380
Núm. CAS: 1450-72-2
EINECS: 215-915-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62a4a6e6c7e7faaf5cf0e7fc53fe4fc60c662caa&vid=62a4a6e6c7e7faaf5cf0e7fc53fe4fc60c662caa&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR