3-Hidroxiflavona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Hidroxi-2-fenil-4H-benzo[b]piran-4-ona, 3-Hidroxi-2-fenil-4-benzopirona
H0379-1G H0379-10G
TCIAH0379-1GEA 25 EUR
TCIAH0379-1G TCIAH0379-10G
3-Hidroxiflavona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Hidroxiflavona
Formula: C₁₅H₁₀O₃
MW: 238,24 g/mol
Pto. Ebullición: 411 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 181…183 °C
Densidad: 1,393 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006832
Núm. CAS: 577-85-5
EINECS: 209-416-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=beb7764dfa08d40334252b99485932590a605b37&vid=beb7764dfa08d40334252b99485932590a605b37&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency