7-Hidroxiflavona ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Hidroxi-2-fenil-4H-benzo[b]piran-4-ona, 7-Hidroxi-2-fenil-4-benzopirona
H0852-1G H0852-5G
TCIAH0852-1GEA 34 EUR
TCIAH0852-1G TCIAH0852-5G
7-Hidroxiflavona ≥97.0% (by titrimetric analysis)
7-Hidroxiflavona
Formula: C₁₅H₁₀O₃
MW: 238,24 g/mol
Pto. Ebullición: 395 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 244…244,5 °C
Número MDL: MFCD00006835
Núm. CAS: 6665-86-7
EINECS: 229-705-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d05d24e7a8c650236db9459b4a4ceb5bfec4b06&vid=0d05d24e7a8c650236db9459b4a4ceb5bfec4b06&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %