6-Hidroxiflavona ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H0851-1G
H0851-5G
TCIAH0851-1GEA
32
EUR
TCIAH0851-1G
TCIAH0851-5G
6-Hidroxiflavona ≥98.0% (by HPLC)
6-Hidroxiflavona
Formula:
C₁₅H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 395 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 239 °C |
Número MDL:
MFCD00017329 Núm. CAS: 6665-83-4 EINECS: 229-704-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |