2-Acetil-1-naftol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0935-100G H0935-25G
TCIAH0935-100GEA 461 EUR
TCIAH0935-100G TCIAH0935-25G
2-Acetil-1-naftol ≥98.0% (por GC)
2-Acetil-1-naftol
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 110 - 115 °C (0,5 -rr)
Pto. de fusión: 325 °C
Número MDL: MFCD00003963
Núm. CAS: 711-79-5
EINECS: 211-918-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c9fca17b27f8d334c7238d6976a63df5c237590&vid=5c9fca17b27f8d334c7238d6976a63df5c237590&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
Solubility in hot Methanol within almost transparency