ω-Hidroxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: ω-Hidroxiacetofenona, α-Hidroxiacetofenona
H0347-25G H0347-5G
TCIAH0347-25GEA 104 EUR
TCIAH0347-25G TCIAH0347-5G
ω-Hidroxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
2-Hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de fusión: 103…105 °C
Densidad: 1,0963 g/cm³ (99 °C)
Número MDL: MFCD00041829
Núm. CAS: 582-24-1
EINECS: 209-480-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbc798cc13746d03eff196b6c4ba0b6dbf1b203&vid=0cbc798cc13746d03eff196b6c4ba0b6dbf1b203&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity