Baicaleina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2721-1G T2721-5G
TCIAT2721-1GEA 71 EUR
TCIAT2721-1G TCIAT2721-5G
Baicaleina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Baicaleina
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00017459
Núm. CAS: 491-67-8
Índice Merck: 14,00942
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afcd71fb3bca30f9b1a0938e696bc85e408d6b03&vid=afcd71fb3bca30f9b1a0938e696bc85e408d6b03&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %