Luteolina ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
T2682-1G T2682-5G
TCIAT2682-1GEA 147 EUR
TCIAT2682-1G TCIAT2682-5G
Luteolina ≥98.0% (by HPLC)
Luteolina
Formula: C₁₅H₁₀O₆
Pto. de fusión: 330°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00017309
Núm. CAS: 491-70-3
EINECS: 207-741-0
Índice Merck: 14,05614
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9430201f735f862de57758d4d99d135ed5745713&vid=9430201f735f862de57758d4d99d135ed5745713&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 94.0 %