3,4-Dibutoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Squaric acid dibutylester, Dibutyl squarate, 3,4-Dibutoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-Dibutoxy-1-cyclobutene-3,4-dione
D2203-25G D2203-5G
TCIAD2203-25GEA 178 EUR
TCIAD2203-25G TCIAD2203-5G
3,4-Dibutoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona ≥97.0% (por GC)
3,4-Dibutoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona
Formula: C₁₂H₁₈O₄
MW: 226,27 g/mol
Pto. Ebullición: 121 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00037150
Núm. CAS: 2892-62-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f00b16700b8d3cd437ce56c87fbe98775330175&vid=6f00b16700b8d3cd437ce56c87fbe98775330175&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %